Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Forma™ FDE Series -40°C Ultra-Low Temperature Freezers
Código de producto. 16440915
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz
Admite:
Cajas de 5 cm (2 pulg.) (400)
Cajas de 5 cm (2 pulg.) (500)
Cajas de 5 cm (2 pulg.) (600)
tipo de tapón:
UE
Certificaciones/conformidad:
CE
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Admite tipo de tapón Certificaciones/conformidad unitSize
16440915 230 V, 50 Hz Cajas de 5 cm (2 pulg.) (400) UE CE cada uno
16450915 230 V, 50 Hz Cajas de 5 cm (2 pulg.) (500) UE CE cada uno
16460915 230 V, 50 Hz Cajas de 5 cm (2 pulg.) (600) UE CE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16440915 Proveedor Thermo Scientific™ Forma™ N.º de proveedor FDE40040FV
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los ultracongeladores de - 40 °C Thermo Scientific™ Forma™ serie FDE ofrecen un uso de energía reducido, una interfaz de pantalla táctil simplificada, tres capacidades y un diseño de armario ergonómico.
Los ultracongeladores Thermo Scientific de - 40 °C Thermo Scientific™ Forma™ serie FDE, accionados por un motor H, cuentan con tres modelos verticales que aumentan la capacidad de almacenamiento de 40 000 a 60 000 viales de 2 ml. La serie FDE es una solución sostenible y fiable con máxima seguridad de las muestras y ofrece ahorro operativo para cada laboratorio.
Rendimiento
  • Con la tecnología de hidrocarburos de un motor H, estos sistemas ahorran hasta un 50 % en consumo de energía y rechazo de calor en comparación con los ultracongeladores con refrigerantes convencionales1
  • Una salida de sonido silenciosa por debajo de 53 dBA permite trasladar el congelador al pasillo y volver a colocarlo en el laboratorio
  • Cumple con protocolos de validación ± 5 °C y - 40 °C con variación de picos fuertes y variación de temperatura en estado estacionario
  • Los refrigerantes de hidrocarburos naturales reducen las tensiones de funcionamiento del sistema que fomentan una fiabilidad excepcional y una protección de las muestras sin preocupaciones
Fácil uso
  • El centro de información del motor H (HIC) combina una temperatura fácil de leer con sencillos botones táctiles capacitivos en una pantalla 5,6 pulgadas.
  • Tres capacidades (400, 500 y 600 cajas de 5 cm [2 pulg]) para adaptarse a una gran variedad de necesidades de almacenamiento y especificaciones de tamaño de laboratorio
  • Todos los modelos contienen cuatro puertas internas, lo que permite un fácil acceso a las muestras sin una exposición mayor del contenido del congelador a las condiciones ambientales
  • Mayor comodidad del cliente con una nueva asa de diseño ergonómico, pantalla de alto contraste al nivel de los ojos y cómodas ubicaciones de estantes de fácil acceso.
  • Compatible con la mayoría de sistemas de gradillas, incluida una gama completa de gradillas Thermo Scientific™ para cajas, microplacas, tubos Thermo Scientific™ Matrix™ y Nunc Cryobank™
  • Funciones de seguridad que incluyen ajustes de alarma y puertas compatibles con candado
Sostenibilidad
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente
  • Refrigerantes naturales y aislamiento de espuma expandida con agua que hacen que la serie TSX se ajuste a la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental, al reglamento de la Unión Europea F-Gas y a otras normas de sostenibilidad.
Notas:
  1. Datos internos en los que se comparan 3,9 kWh/día con DXF400 = 8,0 kWh/día. Datos archivados.
  2. Datos de pruebas de congelador típico basados en pruebas internas en temperatura ambiente a 20 °C; protocolo de validación estándar típico de ± 5 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ultracongeladores de - 40 °C Forma serie FDE, capacidad para 400 cajas, 230 V, 50 Hz
Capacidad (imperial) 19,4 pies cúb.
Capacidad (métrico) 549 L
Intervalo de temperatura De -10 °C a -40 °C
Modelo de puerta 1 exterior, 4 interiores
No. of Doors 5
Aislamiento Paneles de aislamiento de vacío (VIP) + espuma de poliuretano de mezcla de agua (compatible con SNAP)
Interior Acero inoxidable
Estantes 3
Capacidad del estante (imperial) 165 lb
Capacidad del estante (métrico) 75 kg
Certificaciones/conformidad CE
Modelo Vertical
Pantalla Pantalla HIC con 7 segmentos de 5,6in. con botones táctiles capacitivos
Línea de productos Forma
Garantía La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Descongelación Manual
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 38,5 x 28,3 x 78 pulg (97,7 x 71,9 x 198,1cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 28,3 x 23,1 x 51,2 pulg (71,9 x 58,8 x 130,1cm)
Opciones de vigilancia Alarma, grabadora
Seguridad ajustes control Sí
Conectividad Conexiones de alarma remota, 4-20 mA, RS485 y contactos secos
Compatibilidad con vista inteligente Smart-Vue Compatible
Amperaje 3,2/10
tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Capac. viales 40 000 x 2 ml
compresor Compresor con motor H
Refrigerante R290
Peso con embalaje (imperial) 642 lb
Peso con embalaje (métrico) 292 kg
Peso (imperial) 550 lb
Peso (métrico) 249 kg
Admite Cajas de 5 cm (2 pulg.) (400)