Learn More
BRAND™ Fluted Interior Glass Funnels
Manufactured from Boro 3.3 glass, Brand™ Fluted Interior Glass Funnels are an excellent choice for rapid filtration.
488.00€ - 730.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Ángulo | 60° |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración rápida |
Cantidad | 1/paq. |
Tipo de producto | Embudo |
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15211459
|
BRAND™
145616 |
80 mm |
580.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15597831
|
BRAND™
145631 |
150 mm |
730.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15221459
|
BRAND™
145619 |
100 mm |
660.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15201459
|
BRAND™
145611 |
70 mm |
488.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Ground and fire-polished upper rim
- Short stem
- Angled at 60°
- Provided in packs of 10
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Filtración rápida | |
Embudo |
60° | |
1/paq. |