Learn More
BRAND™ Embudos de vidrio con interior acanalado
Código de producto. 15201459 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
70 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
15201459 70 mm paquete de 10
15211459 80 mm paquete de 10
15597831 150 mm paquete de 10
15221459 100 mm paquete de 10
4 options
Código de producto. 15201459
Marca: BRAND™ 145611
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato 3.3, los embudos de vidrio con interior acanalado de Brand™ son una excelente opción para filtración rápida.
  • Borde superior pulido al fuego y esmerilado.
  • Vástago corto
  • En ángulo de 60°
  • Se suministra en paquete de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 70 mm
Diámetro del tubo (métrico) 8 mm
Material Vidrio de borosilicato
Ángulo 60°
Para utilizar con (aplicación) Filtración rápida
Longitud del tubo (métrico) 70 mm
Cantidad 1/paq.
Tipo de producto Embudo