Learn More
BRAND™ Embudos de vidrio con interior acanalado
Código de producto. 15211459 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
70 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
15211459 80 mm paquete de 10
15597831 150 mm paquete de 10
15221459 100 mm paquete de 10
15201459 70 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15211459 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 145616
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato 3.3, los embudos de vidrio con interior acanalado de Brand™ son una excelente opción para filtración rápida.
  • Borde superior pulido al fuego y esmerilado.
  • Vástago corto
  • En ángulo de 60°
  • Se suministra en paquete de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 80 mm
Diámetro del tubo (métrico) 10 mm
Material Vidrio de borosilicato
Ángulo 60°
Para utilizar con (aplicación) Filtración rápida
Longitud del tubo (métrico) 80 mm
Cantidad 1/paq.
Tipo de producto Embudo