Learn More
BRAND™ Fluted Interior Glass Funnels
Manufactured from Boro 3.3 glass, Brand™ Fluted Interior Glass Funnels are an excellent choice for rapid filtration.
Marca: BRAND™ 145619
579.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Borde superior pulido al fuego y esmerilado.
- Vástago corto
- En ángulo de 60°
- Se suministra en paquete de 10
Especificaciones
100 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Filtración rápida | |
1/paq. |
10 mm | |
60° | |
100 mm | |
Embudo |