Description
- Borde superior pulido al fuego y esmerilado.
- Vástago corto
- En ángulo de 60°
- Se suministra en paquete de 10
Specifications
Specifications
| Diámetro del área superior (métrico) | 150 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 16 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Ángulo | 60° |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración rápida |
| Longitud del tubo (métrico) | 150 mm |
| Cantidad | 1/paq. |
| Tipo de producto | Embudo |