Learn More
Greiner Bio-One Recipiente multiusos de poliestireno de fondo plano con tapón de rosca de metal
Ideal para mediciones ópticas debido a su alta claridad.
122.23€ - 128.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente multiuso |
---|---|
Material | Poliestireno |
Material del cierre | Metal |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Para utilizar con (aplicación) | Para fines académicos y médicos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Etiqueta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Etiqueta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10297681
|
Greiner Bio-One
225170 |
150 mL | Aséptico | Sin etiqueta |
128.00€
paquete de 120 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10141322
|
Greiner Bio-One
225180 |
150 mL | Aséptico | Etiquetado |
122.23€
paquete de 120 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Tapón de rosca metálico
- Con o sin etiqueta lisa
- Fabricado de forma aséptica en un entorno de sala limpia de clase II
- Se puede utilizar de forma universal con fines médicos y académicos
Especificaciones
Recipiente multiuso | |
Metal | |
Para fines académicos y médicos |
Poliestireno | |
Tapón de rosca |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Greiner Bio-One Recipiente multiusos de poliestireno de fondo plano con tapón de rosca de metal