Learn More
Greiner Bio-One Recipiente multiusos de poliestireno de fondo plano con tapón de rosca de metal
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
Esterilidad:
Aséptico
Etiqueta:
Etiquetado
Sin etiqueta
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
Descripción
- Tapón de rosca metálico
- Con o sin etiqueta lisa
- Fabricado de forma aséptica en un entorno de sala limpia de clase II
- Se puede utilizar de forma universal con fines médicos y académicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente multiuso |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Aséptico |
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Material del cierre | Metal |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Diámetro (métrico) | 49 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para fines académicos y médicos |
| Etiqueta | Etiquetado |
| Longitud (métrico) | 107 mm |