Learn More
Greiner Bio-One Recipiente multiusos de poliestireno de fondo plano con tapón de rosca de metal
Ideal para mediciones ópticas debido a su alta claridad.
Marca:  Greiner Bio-One 225170
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10297681
  • 128.00€ / paquete de 120
Descripción
  • Tapón de rosca metálico
  • Con o sin etiqueta lisa
  • Fabricado de forma aséptica en un entorno de sala limpia de clase II
  • Se puede utilizar de forma universal con fines médicos y académicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente multiuso
Aséptico
Metal
49 mm
Sin etiqueta
Poliestireno
150 mL
Tapón de rosca
Para fines académicos y médicos
107 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Greiner Bio-One Recipiente multiusos de poliestireno de fondo plano con tapón de rosca de metal > Volumen: 150 ml; producido asépticamente; sin etiqueta de escritura