Learn More
Zeiss™ Deslizador fijo
Diseñado para la luz reflejada con función de obturador
Marca:  Zeiss™ 428307-9000-000
Código de producto. 11805930
  • 159.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Descripción
Microscopios compatibles:
  • Axio Scope.A1
  • Axio Scope.A1 Pol
  • Axio Scope.A1 Vario
  • Axio Vert.A1 FL
  • Axio Vert.A1 MAT
Especificaciones
Especificaciones
Deslizador fijo A
2 posiciones para filtros de 25 mm de diám.
1 unidad
14 x 40 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Zeiss™ Deslizador fijo > 0