Learn More
Fisherbrand™ Macroceldas rectangulares de absorción con tapa de PTFE
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
Marca:  Fisherbrand™ 14958100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15255953
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: PTFE lid
Descripción
Descripción
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Available with a variety of window materials for wide range of assays
  • Available in four materials e.g. Quartz, Optical Quartz, Special Optical Glass and Optical Glass
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
  • Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Especificaciones
Especificaciones
Macroceldas de absorción
Quartz
10mm
1 mm
52 mm
12.5 mm
Rectangle
350 μL
PTFE
Ea., 8 Ea./Cs.
200 to 2500 nm
Portaceldas para espectrofotómetro estándar
Transmission from far ultraviolet through the infrared
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Macroceldas rectangulares de absorción con tapa de PTFE > w/PTFE lid; Macro; Quartz; Two clear windows; 200-2500mm; 350μL; Ea.; 8 Ea./Cs.