Learn More
Hellma Macrocelda 110-QS, vidrio de cuarzo SUPRASIL
Descripción
Volumen: 3500 μL
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3500 μl |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Color del tapón | Blanco |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 a 2500 nm |