Learn More
Fisherbrand™ Macroceldas rectangulares de absorción con tapa de PTFE
Código de producto. 15266013 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,5 ml
350 μl
< 0,35/ml
1,5 ml
1750 μl
3000 μl
Material:
Cuarzo
Cuarzo óptico
Vidrio óptico
Vidrio óptico especial
Trayectoria óptica:
1 mm
5 mm
10 mm
Cantidad:
2/paq, 8 paq/caja
2/paquetes, 4 paquetes/caja
2/paquetes, 8 paquetes/caja
4/paq., 4 paq./caja
4/paq., 8 paq./caja
4/paquetes, 8 paquetes/caja
Ud., 2 ud/caja
Ud., 8 ud/caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material Trayectoria óptica Cantidad unitSize
15266013 3,5 ml Cuarzo 1 mm 2/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 2
15265953 1750 μl Cuarzo 5 mm Ud., 2 ud/caja cada uno
15255953 350 μl Cuarzo 1 mm Ud., 8 ud/caja cada uno
15276013 1,5 ml Cuarzo 5 mm 2/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 2
15296013 3,5 ml Cuarzo 10 mm 4/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 4
15226023 < 0,35/ml Cuarzo 1 mm 2/paquetes, 4 paquetes/caja paquete de 2
15286013 3,5 ml Cuarzo 10 mm 2/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 2
15256023 3000 μl Cuarzo 10 mm 4/paq., 4 paq./caja paquete de 4
15246023 3,5 ml Cuarzo 10 mm 2/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 2
15266023 3000 μl Vidrio óptico especial 10 mm 2/paq, 8 paq/caja paquete de 2
15276023 3,5 ml Vidrio óptico 10 mm 2/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 2
15286023 3,5 ml Cuarzo óptico 10 mm 2/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 2
15206033 3,5 ml Vidrio óptico 10 mm 4/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 4
15216033 3000 μl Cuarzo óptico 10 mm 4/paq., 8 paq./caja paquete de 4
15296023 3000 μl Vidrio óptico especial 10 mm 4/paq., 8 paq./caja paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 15266013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.00€
    479.26€ / paquete de 2
    Ahorro 61.74€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Beinhaltet
PTFE lid
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
  • Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
  • Celdas rectangulares de 1, 5 o 10 mm de longitud de camino
  • Disponible en una variedad de materiales de ventana para una amplia gama de ensayos
  • Disponible en cuatro materiales, como cuarzo, cuarzo óptico, cristal óptico especial y cristal óptico
  • Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
  • Ventanas de vidrio para trabajar en la región ultravioleta y región visible
Spezifikation
Tipo Macroceldas de absorción
Capacidad (métrico) 3,5 ml
Material Cuarzo
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 10 mm
Cantidad 2/paquetes, 8 paquetes/caja
Trayectoria óptica 1 mm
Wavelength Range De 200 nm a 2500 nm
Altura (métrico) 45 mm
Para utilizar con (equipo) Portaceldas para espectrofotómetro estándar
Anchura (métrico) 12,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Forma Rectangulares
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.