Learn More
Fisherbrand™ Peines de 10 dientes para el molde de gel de gradiente múltiple Owl™ P2-CST Código de producto.: 11933055
Fecha estimada de envoi: 05-01-2026
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Peines de 10 dientes para el molde de gel de gradiente múltiple Owl™ P2-CST
Código de producto. p-4888824 Tienda Thermo Scientific Productos
1,5 mm, cada uno
Click to view available options
Grosor (imperial):
0,8mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11933055
Marca: Fisherbrand™ P210D
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-01-2026
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Peines de 10 dientes para el molde de gel de gradiente múltiple Owl™ P2-CST
  • Para usar con el molde de gel de gradiente múltiple Owl P2-CST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colador de gel en gradiente múltiple P2-CST Owl™
Tipo Peine
Dimensiones del gel 20 x 13 cm
N.° de dientes 10
Grosor (imperial) 1,5 mm
Grosor de los dientes (métrico) 0,15 cm
Volumen del pocillo (métrico) 449 μl
Longitud de la superficie (imperial) 5,11 in
Longitud del gel (imperial) 7,8 in
Longitud de la superficie (métrico) 13 cm
Longitud del gel (métrico) 20 cm
Anchura del gel (imperial) 7,8 in
Anchura de los dientes (imperial) 0,53 in
Anchura de la superficie (métrico) 25 cm
Anchura del gel (métrico) 20 cm
Anchura de los dientes (métrico) 1,36 cm
Altura de la superficie (imperial) 9,05 in
Altura de la superficie (métrico) 23 cm
Título del producto
Fisherbrand™ Peines de 10 dientes para el molde de gel de gradiente múltiple Owl™ P2-CST >