Learn More
Fisherbrand™ Ultracongeladores horizontales Isotemp™ de -86 °C, 12,7 pies cúbicos
Tecnología de compresor mejorada y paneles de control fáciles de usar
12915.00€
Especificaciones
Tipo | CO2, LN2 |
---|---|
Capacidad (imperial) | 12,7 pies cúb. |
Capacidad (métrico) | 359,6 L |
Intervalo de temperatura | De -58 °F a -122,8 °F |
Acabado exterior | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Amperaje | Frecuencia | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Amperaje | Frecuencia | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12696025
|
Fisherbrand™
I913CV |
230 V/50 Hz | 12 A | 50 Hz | 230 V | |||||||
Descripción
Tecnología de compresor mejorada y paneles de control fáciles de usar
Estos congeladores horizontales Isotemp incorporan tecnología de compresor mejorada, paneles de control fáciles de usar y salidas RS-232 y de 4 a 20 mA. El sistema de refrigeración de dos etapas tiene un compresor que garantiza un rendimiento silencioso y fiable. El panel de control permite al usuario definir sus propias alarmas y ajustes de control e incorpora avisos sonoros y visuales.
- Salidas RS232 y de 4 a 20 mA estándar que permiten la fácil conexión de equipos de monitorización independientes
- Sistema de control de última generación con mandos intuitivos que permite controlar la temperatura, los ajustes de las alarmas, las alarmas sonoras y visuales y el sistema de mensajes de 12 caracteres
- Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido2 opcionales para proporcionar una mayor protección de los productos en caso de fallo mecánico o de corte del suministro eléctrico
Almacenamiento a largo plazo de muestras biológicas y químicas
Garantía
EE.UU. y Canadá: Dos años en piezas y mano de obra; Fuera de América del Norte: 16 meses, piezas; 44 meses adicionales de piezas del compresor
Especificaciones
CO2, LN2 | |
359,6 L | |
Acero inoxidable | |
Microprocesador | |
RS232, de 4 a 20 mA | |
Manual | |
33,4 x 72 x 40,5 pulg (84,8 x 182,9 x 102,9 cm) | |
18,5 in | |
47 cm | |
28 pulg | |
71,1 cm | |
84,8 cm | |
42,5 in | |
108 cm | |
716 lb |
12,7 pies cúb. | |
De -58 °F a -122,8 °F | |
Arcón | |
Almacenamiento a largo plazo de muestras biológicas y químicas | |
2 años | |
18,5 x 42,5 x 28 pulg (47 x 108 x 71,1 cm) | |
33,4 in | |
84,8 cm | |
40,5 in | |
102,9 cm | |
33,4 in | |
72 pulg | |
182,9 cm | |
Sin CFC | |
325 kg |