Learn More
Fisherbrand™ Ultracongeladores horizontales Isotemp™ de -86 °C, 12,7 pies cúbicos
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosBeskrivning
Tecnología de compresor mejorada y paneles de control fáciles de usar
Estos congeladores horizontales Isotemp incorporan tecnología de compresor mejorada, paneles de control fáciles de usar y salidas RS-232 y de 4 a 20 mA. El sistema de refrigeración de dos etapas tiene un compresor que garantiza un rendimiento silencioso y fiable. El panel de control permite al usuario definir sus propias alarmas y ajustes de control e incorpora avisos sonoros y visuales.
- Salidas RS232 y de 4 a 20 mA estándar que permiten la fácil conexión de equipos de monitorización independientes
- Sistema de control de última generación con mandos intuitivos que permite controlar la temperatura, los ajustes de las alarmas, las alarmas sonoras y visuales y el sistema de mensajes de 12 caracteres
- Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido2 opcionales para proporcionar una mayor protección de los productos en caso de fallo mecánico o de corte del suministro eléctrico
Almacenamiento a largo plazo de muestras biológicas y químicas
Garanti
EE.UU. y Canadá: Dos años en piezas y mano de obra; Fuera de América del Norte: 16 meses, piezas; 44 meses adicionales de piezas del compresor
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo | CO2, LN2 |
| Capacidad (imperial) | 12,7 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 359,6 L |
| Intervalo de temperatura | De -58 °F a -122,8 °F |
| Acabado exterior | Acero inoxidable |
| Modelo | Arcón |
| Tipo de control | Microprocesador |
| Para utilizar con (equipo) | Almacenamiento a largo plazo de muestras biológicas y químicas |
| Puertos | RS232, de 4 a 20 mA |
| Garantía | 2 años |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.