Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales con tubo de acero inoxidable, pantalla LCD de 0.375 pulg y protector
Termómetros digitales de bolsillo fáciles de leer
24.21€ - 61.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Medición de temperatura en el suelo, cubetas, tubos de ensayo, productos alimenticios, incubadoras y hidrocarburos del petróleo |
Longitud de la sonda (imperial) | 4,75 in |
Longitud de la sonda (métrico) | 12 cm |
Material | Plástico |
Código de producto | Marca | Exactitud | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Exactitud | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11789715
|
Fisherbrand™
|
± 0,4 °C | 4,75 in |
61.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15254006
|
Fisherbrand™
|
± 0,4 °C | 5,5 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11779715
|
Fisherbrand™
|
± 1 °C | 3,75 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17317659
|
Fisherbrand™
|
±1 °C | 5,5 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Los termómetros digitales Fisher Scientific™ Traceable fáciles de leer con tubo de acero inoxidable son químicamente resistentes a ácidos, bases y disolventes y se pueden utilizar para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos.
- Los modelos con punción de tubo corto son ideales para llevar en el bolsillo
- Las sondas de mayor extensión son excelentes para la medición de temperaturas de muestras durante la agitación en recipientes profundos o baños de agua
- Los termómetros con velocidades de muestreo más largas permiten retirar el termómetro de la muestra antes de la lectura: ideales cuando resulta difícil la lectura en la posición de medición
- Para su uso en cubetas, suelos, incubadoras, productos derivados del petróleo y alimentos
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
4,75 in | |
Plástico | |
31,7 g |
Medición de temperatura en el suelo, cubetas, tubos de ensayo, productos alimenticios, incubadoras y hidrocarburos del petróleo | |
12 cm | |
1,12 oz | |
LCD digital |