Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales con tubo de acero inoxidable, pantalla LCD de 0.375 pulg y protector
Termómetros digitales de bolsillo fáciles de leer
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Los termómetros digitales Fisher Scientific™ Traceable fáciles de leer con tubo de acero inoxidable son químicamente resistentes a ácidos, bases y disolventes y se pueden utilizar para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos.
- Los modelos perforantes de tallo corto son ideales para transportarlo en un bolsillo
- Las sondas de mayor extensión son excelentes para la medición de temperaturas de muestras durante la agitación en recipientes profundos o baños de agua
- Termómetros con velocidades de muestreo más largas que permiten retirar el termómetro de la muestra antes de la lectura —ideales cuando resulta difícil la lectura en la posición de medición
- Para su uso en cubetas, suelo, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y alimentos
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Funda protectora, certificado trazable y pila de óxido de plata | |
95 mm | |
Plástico | |
1,12 oz | |
3,75 in | |
149 °C | |
− 55 °C | |
± 1 °C |
Medición de temperatura en el suelo, cubetas, tubos de ensayo, productos alimenticios, incubadoras y hidrocarburos del petróleo | |
4,75 in | |
12 cm | |
0,1 °C | |
31,7 g | |
300.2°F | |
-67°F | |
De -55 °C a +149 °C | |
LCD digital |