Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales con tubo de acero inoxidable, pantalla LCD de 0.375 pulg y protector
Termómetros digitales de bolsillo fáciles de leer
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.26800kg
Descripción
Los termómetros digitales Fisher Scientific™ Traceable fáciles de leer con tubo de acero inoxidable son químicamente resistentes a ácidos, bases y disolventes y se pueden utilizar para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos.
- Los modelos perforantes de tallo corto son ideales para transportarlos en un bolsillo
- Las sondas de mayor extensión son excelentes para la medición de temperaturas de muestras durante la agitación en recipientes profundos o baños de agua
- Termómetros con velocidades de muestreo más largas que permiten retirar el termómetro de la muestra antes de la lectura —ideales cuando resulta difícil la lectura en la posición de medición
- Para su uso en cubetas, suelo, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y alimentos
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Medición de temperatura en el suelo, cubetas, tubos de ensayo, productos alimenticios, incubadoras y hidrocarburos del petróleo | |
4,75 in | |
12 cm | |
de 0,1 °C | |
31,7 g | |
572 °F | |
−50 °C (−58 °F) | |
De -58° a +572 °F | |
±1 °C |
0,12 in | |
Funda protectora, certificado trazable y pila de óxido de plata | |
140 mm | |
Plástico | |
1,12 oz | |
5,5 in | |
de 300 °C | |
−50 °C | |
De -50 °C a +300 °C | |
LCD digital |