Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales con tubo de acero inoxidable, pantalla LCD de 0.375 pulg y protector
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Los termómetros digitales Fisher Scientific™ Traceable fáciles de leer con tubo de acero inoxidable son químicamente resistentes a ácidos, bases y disolventes y se pueden utilizar para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos.
- Los modelos perforantes de tallo corto son ideales para transportarlos en un bolsillo
- Las sondas de mayor extensión son excelentes para la medición de temperaturas de muestras durante la agitación en recipientes profundos o baños de agua
- Termómetros con velocidades de muestreo más largas que permiten retirar el termómetro de la muestra antes de la lectura —ideales cuando resulta difícil la lectura en la posición de medición
- Para su uso en cubetas, suelo, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y alimentos
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de la sonda (imperial) | 0,19 in |
| Incluye | Sonda de acero inoxidable, funda protectora y batería de óxido de plata |
| Longitud (métrico) | 121 mm |
| Material | Plástico |
| Resolución | 0,1 °C |
| Peso (imperial) | 1,12 oz |
| Peso (métrico) | 31,7 g |
| Tipo de producto | Termómetro digital |
| Longitud (imperial) | 4,75 in |
| Temperatura máx. (imperial) | 572 °F |
| Mostrar más |