Learn More
Fisher BioReagents™ Imprimadores de control de exACTGene
Optimizado para aplicaciones de PCR rutinarias
12.60€ - 560.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20 °C
Para utilizar con (equipo) Kit de PCR Fisher BioReagents™ exACTGene™
Cantidad 1 kit
Concentración 20 μm
Volumen 100 μl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo de producto Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10707034
Ver documentos
Fisher BioReagents™
BP6118
Imprimador de control n.º 3 1 kit
560.00€
100 microlitros
10061553
Ver documentos
Fisher BioReagents™
BP6116
Imprimador de control n.º 1 1 kit
12.60€
100 microlitros
11428293
Ver documentos
Fisher BioReagents™
BP6117
Imprimador de control n.º 2 1 kit
560.00€
100 microlitros
Especificaciones
-20 °C
1 kit
100 μl
Kit de PCR Fisher BioReagents™ exACTGene™
20 μm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisher BioReagents™ Imprimadores de control de exACTGene™