Learn More
Fisher BioReagents™ Imprimadores de control de exACTGene™
Código de producto. 11428293
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Imprimador de control n.º 1
Imprimador de control n.º 2
Imprimador de control n.º 3
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
11428293 Imprimador de control n.º 2 1 kit 100 microlitros
10707034 Imprimador de control n.º 3 1 kit 100 microlitros
10061553 Imprimador de control n.º 1 1 kit 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428293 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP6117
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Añadir a la cesta
Optimizado para aplicaciones de PCR rutinarias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20 μm
Contenido y almacenamiento -20 °C
Para utilizar con (equipo) Kit de PCR Fisher BioReagents™ exACTGene™
Tipo de producto Imprimador de control n.º 2
Cantidad 1 kit
Volumen 100 μl