Learn More
Fisher BioReagents™ Imprimadores de control de exACTGene
Código de producto. 10061553
Click to view available options
Tipo de producto:
Imprimador de control n.º 1
Imprimador de control n.º 2
Imprimador de control n.º 3
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 10061553
Marca: Fisher BioReagents™ BP6116
Solicitar formato a granel o personalizado
Optimizado para aplicaciones de PCR rutinarias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20 μm
Contenido y almacenamiento -20 °C
Para utilizar con (equipo) Kit de PCR Fisher BioReagents™ exACTGene™
Tipo de producto Imprimador de control n.º 1
Cantidad 1 kit
Volumen 100 μl