Learn More
Sperian™ Mascarillas desechables Honeywell™ FFP2 NRD
Highly comfortable and ergonomically designed single-use respirators with no restriction with regard to use. Sperian™ Honeywell™ FFP2 NRD Respirators leverage the Willtech™ soft seal technology for an improved fit and exceptional comfort.
20.33€ - 120.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Tipo de producto | Media máscara de filtrado de un solo uso |
Para utilizar con (aplicación) | Textil, minería, construcción, industria del acero y del hierro, industria de preparación de carrocerías de vehículos, trabajos de carpintería. |
Sin látex | Sí |
Material (protector facial) | Tejido de PES, espuma PU, película PU |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11846960
|
Sperian™
1005584 |
FFP2D | Con correas elásticas dobles grapadas fuera de la zona de filtrado |
20.33€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11876900
|
Sperian™
1005588 |
FFP2D | Con válvula y sello facial completo |
62.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11811781
|
Sperian™
1005611 |
FFP2D | Sin válvula, para un solo uso |
120.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- La carcasa rígida sirve para que la forma se mantenga incluso en entornos húmedos y de carga pesada
- Sello hipoalergénico para válvula con propiedades de absorción
- Puente nasal preformado y coloreado para ahorrar tiempo
- Gran volumen interno para poder comunicarse y respirar fácilmente
- Correas elásticas dobles, ultraflexibles y resistentes, grapadas fuera de la zona de filtrado
- Sin látex, sin silicona, sin PVC
- Garantizan la protección y la aceptación del usuario durante periodos de uso prolongado
Especificaciones
Sí | |
Textil, minería, construcción, industria del acero y del hierro, industria de preparación de carrocerías de vehículos, trabajos de carpintería. | |
Tejido de PES, espuma PU, película PU | |
Alambre galvanizado envuelto en polipropileno |
Media máscara de filtrado de un solo uso | |
Sí | |
FFP2D | |
Sí |