missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sperian™ Mascarillas desechables Honeywell™ FFP2 NRD
Highly comfortable and ergonomically designed single-use respirators with no restriction with regard to use. Sperian™ Honeywell™ FFP2 NRD Respirators leverage the Willtech™ soft seal technology for an improved fit and exceptional comfort.
Marca: Sperian™ 1005611
Descripción
- La carcasa rígida sirve para que la forma se mantenga incluso en entornos húmedos y de carga pesada
- Sello hipoalergénico para válvula con propiedades de absorción
- Puente nasal preformado y coloreado para ahorrar tiempo
- Gran volumen interno para poder comunicarse y respirar fácilmente
- Correas elásticas dobles, ultraflexibles y resistentes, grapadas fuera de la zona de filtrado
- Sin látex, sin silicona, sin PVC
- Garantizan la protección y la aceptación del usuario durante periodos de uso prolongado

Especificaciones
Sí | |
M | |
Sin válvula, para un solo uso | |
Tejido de PES, espuma PU, película PU | |
Alambre galvanizado envuelto en polipropileno | |
Líquido | |
8 g |
Media máscara de filtrado de un solo uso | |
Textil, minería, construcción, industria del acero y del hierro, industria de preparación de carrocerías de vehículos, trabajos de carpintería. | |
Sí | |
FFP2D | |
20/paq. | |
Sí |
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.7 MB
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Sperian™ Mascarillas desechables Honeywell™ FFP2 NRD > Modelo: FFP2D; incluye: Sin válvula, para un solo uso
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido