Learn More
Thermo Scientific™ Marcador de ADN Lambda/HindIII
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El marcador de ADN Lambda/HindIII se recomienda para la medición de grandes fragmentos de ADN bicatenarios linearizados en geles de agarosa. El ADN lambda se digiere completamente con las enzimas de restricción Thermo Scientific adecuadas y, a continuación, se purifica y se disuelve en un tampón de almacenamiento. Los fragmentos de ADN contienen varios extremos cohesivos, en función de la enzima de restricción utilizada para la preparación del marcador.
El marcador se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4. También se puede marcar radioactivamente o no radioactivamente con Klenow Fragment o Klenow Fragment, exo- mediante una reacción de relleno.
- Dimensionamiento y cuantificación aproximada de grandes fragmentos de ADN
- Bandas nítidas
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Nota:
Los extremos cohesivos (el sitio cos de 12 nt del ADN lambda) de los fragmentos indicados™ pueden recocerse y formar bandas adicionales. Estos fragmentos se pueden separar con calentamiento a 65°C durante cinco minutos y, a continuación, se enfrían con hielo durante tres minutos.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de gel | Agarosa |
Tipo de producto | Marcador de DNA/Hind III |
Listo para cargar | No |
Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
Cantidad | 25 x 50 μg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documentos
Product Information
Manuals
Scientific Resources
Posters
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Vea cómo prospera su investigación - Ahorra hasta un 54 %
Apoye su investigación científica con ofertas exclusivas.Promo Code: 24109Expires: 2025-09-26
New Offer Ahorra ahora -
Multiple Manufacturers
Compre 3 productos iguales y pague solo 2
Oferta por tiempo limitado en productos esenciales para Life SciencesPromo Code: 24113Expires: 2025-09-26
New Offer Ahorre ahora