Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 100 pb, listo para usar
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
La escalera de ADN de 100 bp GeneRuler, lista para usar de 100 bp a 1000 bp , se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de fragmentos de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de 100 bp GeneRuler, lista para usar, se mezcla previamente con colorante de carga de ADN 6X para la carga directa en gel.
La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Specifications
Specifications
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G |
| Number of Markers | 15 |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 75 bp a 20000 bp |
| Volumen (métrico) | 50 μg |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Cantidad | 500 aplicaciones |
| Línea de productos | GeneRuler |
| Show More |