Learn More
Soluciones y tampones de pH Eutech™, codificados por colores
Eutech™ ofrece una amplia gama de tampones de pH y soluciones para su uso con medidores y electrodos de pH.
10.25€ - 61.10€
Código de producto | Marca | Cantidad | pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16275381
|
Thermo Scientific
ECBU4BTC |
480 mL | 4.01 |
17.10€
480 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15432000
|
Thermo Scientific Eutech
01X639001 |
480 mL Ea. | 4.01, 7.00, 10.01 |
61.10€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17866223
|
Thermo Scientific Eutech
01X608001 |
60 mL | 4.01 |
10.25€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15238728
|
Thermo Scientific Eutech
01X211233 |
1 L | 4.01 |
25.02€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15122299
|
Thermo Scientific Eutech
01X211213 |
480 mL | 7.00 |
17.49€
480 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17856223
|
Thermo Scientific Eutech
01X607901 |
60 mL | 7.00 |
10.55€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15248728
|
Thermo Scientific Eutech
01X211234 |
1 L | 7.00 |
25.02€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15152299
|
Thermo Scientific Eutech
01X211205 |
480 mL | 10.01 |
17.39€
480 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17859424
|
Thermo Scientific Eutech
01X608101 |
60 mL | 10.01 |
10.25€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15258728
|
Thermo Scientific Eutech
01X211235 |
1 L | 10.01 |
24.92€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias biológicas, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales.
Eutech™ ofrece una amplia gama de tampones de pH y soluciones para su uso con medidores y electrodos de pH.
Características:
- Tampones y soluciones de calibración envasadas en resistentes frascos de plástico de 60 ml, 480 ml o 1 l – económicos y prácticos para su uso en el laboratorio.
Códigos cromáticos de los tampones:
- Rosa = pH 4,01
- Amarillo = pH 7,00
- Azul = pH 10,01
Especificaciones
Electrodos y medidores de pH |