Learn More
Soluciones y tampones de pH Eutech™, codificados por colores
Eutech™ ofrece una amplia gama de tampones de pH y soluciones para su uso con medidores y electrodos de pH.
Marca: Thermo Scientific Eutech 01X608101
8.45 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias biológicas, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales.
Eutech™ ofrece una amplia gama de tampones de pH y soluciones para su uso con medidores y electrodos de pH.
Features:
- Buffers and calibration solutions packed in 60mL, 480 ml or 1L durable plastic bottles – economical and convenient for laboratory use.
Buffer Color Codes:
- Pink = pH 4.01
- Yellow = pH 7.00
- Blue = pH 10.01
Especificaciones
Blue | |
pH Meter and Electrode | |
60 mL |
pH 10.01 Buffer, Blue | |
10.01 | |
pH Buffer |