missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Soluciones y tampones de pH Eutech™, codificados por colores

Eutech™ ofrece una amplia gama de tampones de pH y soluciones para su uso con medidores y electrodos de pH.

Marca:  Thermo Scientific Eutech 01X607901

8.60 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17856223

  • 9.16€ / 60 ml
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias biológicas, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales.


Eutech™ ofrece una amplia gama de tampones de pH y soluciones para su uso con medidores y electrodos de pH.

Features:

  • Buffers and calibration solutions packed in 60mL, 480 ml or 1L durable plastic bottles – economical and convenient for laboratory use.

Buffer Color Codes:

  • Pink = pH 4.01
  • Yellow = pH 7.00
  • Blue = pH 10.01
Especificaciones

Especificaciones

100°C
pH 7.00 Buffer Solution, Yellow
7
60 mL
Sodium Phosphate Dibasic, Dihydrogen Potassium Phosphate
Yellow
pH Meter and Electrode
Solid
Buffer
Soluble in Water
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions