Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ Ion 2700
Mediciones rápidas y sencillas con este medidor selectivo de iones.
1216.05€ - 1296.45€
Especificaciones
Salidas | RS232 |
---|---|
Exactitud (ISE) | 0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes) |
Exactitud (ORP) | ± 0,2 mV |
Exactitud (pH) | ± 0,002 + 1 LSD |
Puntos de calibración | Hasta 6 preconfigurados o 5 personalizados |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12903517
|
Thermo Scientific™
01X543903 |
Multiparameter Meter |
1216.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11503865
|
Thermo Scientific™
01X543904 |
Multiparameter Meter Kit |
1296.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Intuitive, self-diagnostic and flexible with advanced set-up options for user-customization, the Eutech ION 2700 series comes with a large, one-glance-sees-all screen. View pH, ION or Redox reading together with temperature, electrode status, calibration points, date and time all at once. All configurations include 30X427301 RS232 cable, 100/240 VAC power adapter and an integral electrode holder.
Features:
- Up to 6-point push button calibration with auto-buffer recognition
- Quick, easy electrode diagnosis with pH slope and offset display
- Non-volatile memory holds up to 500 data points – time and date-stamped for GLP compliance
- Bi-directional RS232 for easy data transfer to computer
- Cal-due alarm – no more out-dated calibrations!
- Auto-logging function for convenient continuous monitoring
- Limit alarm alerts when reading falls out of range
- Password protection for setup and calibration
- Buffer Sets: USA, NIST, DIN, User 1, User 2, Custom
Applications:
- Educational: Useful for most laboratory, ecological studies and other applications.
- Laboratory: Environmental studies, chemical labs, titrations and quality assurance testing, where GLP data-management is required. Use in all types of food processing
Especificaciones
RS232 | |
± 0,2 mV | |
Hasta 6 preconfigurados o 5 personalizados | |
Hasta 6 preajustes o 5 personalizados | |
±2000,0 mV | |
2 o 3 dígitos | |
De 0,0 °C a 100,0 °C | |
Adaptador de 9 VCC, 1,3 A (100/240 VCA, SMPS) | |
± 2000,0 mV | |
±2000,0 mV | |
±0,3 °C, ±0,5 °F | |
De 32,0° a 212,0 °F |
0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes) | |
± 0,002 + 1 LSD | |
Desde 2 hasta 8 | |
pH, Ión, Redox, Ion, Redox | |
Desde -2,000 hasta 20,000 | |
0,1/0,01/0,001 | |
Soporte para electrodos integrado y adaptador de 100/240 VCA y cable RS232 | |
De 0,001 a 19999 ppm (± 2000 mV) | |
±2000,0 mV | |
0,1 mV | |
ATC/MTC (de 0 a 100 °C) (solo pH) | |
0,1 °C/0,1 °F |