Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ Ion 2700
Descripción
Intuitive, self-diagnostic and flexible with advanced set-up options for user-customization, the Eutech ION 2700 series comes with a large, one-glance-sees-all screen. View pH, ION or Redox reading together with temperature, electrode status, calibration points, date and time all at once. All configurations include 30X427301 RS232 cable, 100/240 VAC power adapter and an integral electrode holder.
Características:
- Calibración de botón pulsador de hasta 6 puntos con reconocimiento automático de tampón
- Diagnóstico de electrodos rápido y sencillo con visualización de pendiente y compensación de pH
- La memoria no volátil admite hasta 500 puntos de datos con sello de fecha y hora para el cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio.
- RS232 bidireccional para facilitar la transferencia de datos al ordenador
- Alarma de calibración necesaria: olvídese de calibraciones desfasadas
- Función de registro automático para un cómodo control continuo
- Alertas de alarma de límite cuando la lectura está fuera de rango
- Protección por contraseña para la configuración y la calibración
- Conjuntos de tampones: USA, NIST, DIN, Usuario 1, Usuario 2, Personalizada
Aplicaciones:
- Educativas: útil para la mayoría de los estudios de laboratorio, ecológicos y otras aplicaciones.
- Laboratorio: estudios medioambientales, laboratorios químicos, titulaciones y pruebas de garantía de calidad, en los que se requiere la gestión de datos conforme a GLP. Uso en todo tipo de procesamiento de alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Salidas | RS232 |
| Exactitud (ISE) | 0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes) |
| Exactitud (ORP) | ± 0,2 mV |
| Exactitud (pH) | ± 0,002 + 1 LSD |
| Puntos de calibración | Hasta 6 preconfigurados o 5 personalizados |
| Puntos de calibración (ISE) | Desde 2 hasta 8 |
| Puntos de calibración (pH) | Hasta 6 preajustes o 5 personalizados |
| Descripción | Medidor Eutech ION 2700 con electrodo de pH (ECFG7370101B), sonda ATC (PH5TEMB01P) y solución de relleno de electrodo de pH, 60 ml |
| Measurement Modes | pH, Ión, Redox, Ion, Redox |
| Intervalo (mV) | ±2000,0 mV |
| Mostrar más |