Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ Ion 2700
Código de producto. 12903517
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de medidor multiparamétrico
Medidor multiparamétrico
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12903517 Medidor multiparamétrico cada uno
11503865 Kit de medidor multiparamétrico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12903517 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X543903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00€
    1210.00€ / paquete de 1
    Ahorro 65.00€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Mediciones rápidas y sencillas con este medidor selectivo de iones.
Intuitive, self-diagnostic and flexible with advanced set-up options for user-customization, the Eutech ION 2700 series comes with a large, one-glance-sees-all screen. View pH, ION or Redox reading together with temperature, electrode status, calibration points, date and time all at once. All configurations include 30X427301 RS232 cable, 100/240 VAC power adapter and an integral electrode holder.
Características:
  • Calibración de botón pulsador de hasta 6 puntos con reconocimiento automático de tampón
  • Diagnóstico de electrodos rápido y sencillo con visualización de pendiente y compensación de pH
  • La memoria no volátil admite hasta 500 puntos de datos con sello de fecha y hora para el cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio.
  • RS232 bidireccional para facilitar la transferencia de datos al ordenador
  • Alarma de calibración necesaria: olvídese de calibraciones desfasadas
  • Función de registro automático para un cómodo control continuo
  • Alertas de alarma de límite cuando la lectura está fuera de rango
  • Protección por contraseña para la configuración y la calibración
  • Conjuntos de tampones: USA, NIST, DIN, Usuario 1, Usuario 2, Personalizada
Aplicaciones:
  • Educativas: útil para la mayoría de los estudios de laboratorio, ecológicos y otras aplicaciones.
  • Laboratorio: estudios medioambientales, laboratorios químicos, titulaciones y pruebas de garantía de calidad, en los que se requiere la gestión de datos conforme a GLP. Uso en todo tipo de procesamiento de alimentos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Salidas RS232
Exactitud (ISE) 0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes)
Exactitud (ORP) ± 0,2 mV
Exactitud (pH) ± 0,002 + 1 LSD
Puntos de calibración Hasta 6 preconfigurados o 5 personalizados
Puntos de calibración (ISE) Desde 2 hasta 8
Puntos de calibración (pH) Hasta 6 preajustes o 5 personalizados
Descripción Solo medidor Eutech ION 2700 (incluye soporte para electrodos integrado y adaptador de 100/240 VCA y cable RS232)
Measurement Modes pH, Ión, Redox, Ion, Redox
Intervalo (mV) ±2000,0 mV
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 20,000
Resolución (ISE) 2 o 3 dígitos
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 100,0 °C
Incluye Soporte para electrodos integrado y adaptador de 100/240 VCA y cable RS232
Fuente de alimentación Adaptador de 9 VCC, 1,3 A (100/240 VCA, SMPS)
Tipo de producto Medidor multiparamétrico
Intervalo (concentración) De 0,001 a 19999 ppm (± 2000 mV)
Intervalo (OD) ± 2000,0 mV
Intervalo (ORP) ±2000,0 mV
Intervalo (mV relativos) ±2000,0 mV
Resolución (ORP) 0,1 mV
Exactitud de temperatura ±0,3 °C, ±0,5 °F
Compensación de la temperatura ATC/MTC (de 0 a 100 °C) (solo pH)
Intervalo de temperatura (imperial) De 32,0° a 212,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C/0,1 °F