Learn More
Etil etinil éter, solución al 40 % de peso en hexanos, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 927-80-0 | C4H6O | 70.09 g/mol
42.60€ - 329.00€
CAS 927-80-0, 92112-69-1
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00009247
Clave InChI WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
PubChem CID 61239
Nombre IUPAC etinoxietano
SMILES CCOC#C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10037782
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
307390010
1 g Frasco de vidrio
42.60€
1 g
10329120
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
307390050
5 g Frasco de vidrio
115.00€
5 g
10105843
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
307390250
25 g Frasco de vidrio
329.00€
25 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Susceptible de provocar cáncer.
Susceptible de provocar daño en la fertilidad.
Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías respiratorias.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclarar la piel con agua o ducharse.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 213-164-5
missing translation for 'rtecsNumber' : KN9900000.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Etil etinil éter, solución al 40 % de peso en hexanos, Thermo Scientific Chemicals