Learn More
Éter etílico de etilo, solución al 50 % en peso en hexanos
Código de producto. 10105843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10105843 25 g Frasco de vidrio 25 g
10037782 1 g Frasco de vidrio 1 g
10329120 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10105843 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307390250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 927-80-0 | C4H6O | 70,09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 927-80-0 , 92112-69-1
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00009247
Clave InChI WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
PubChem CID 61239
Nombre IUPAC etinoxietano
SMILES CCOC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl ethynyl ether
Color Naranja a marrón
Densidad 0.7180g/mL
Punto de ebullición 55.0°C to 56.0°C
Temperatura de inflamación −28°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OC≡CH
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.718
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación