Learn More
Etil etinil éter, solución al 40 % de peso en hexanos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10329120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10329120 5 g Frasco de vidrio 5 g
10037782 1 g Frasco de vidrio 1 g
10105843 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10329120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307390050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 927-80-0 | C4H6O | 70.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 927-80-0 , 92112-69-1
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00009247
Clave InChI WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
PubChem CID 61239
Nombre IUPAC etinoxietano
SMILES CCOC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl ethynyl ether
Color Naranja a marrón
Densidad 0.7180g/mL
Punto de ebullición 55.0°C to 56.0°C
Temperatura de inflamación −28°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OC≡CH
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.718
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.