Learn More
3M™ Accesorio PAPR Versaflo™ TR-600, kit de cargador de batería
Accesorio de mascarilla purificadora de aire eléctrica 3M Versaflo™ TR-600, kit de cargador de batería; se utiliza con el dispositivo de purificación de aire 3M™ Versaflo™ de la serie TR-600.
365.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad turbo de aire eléctrica 3M Versaflo Serie TR-600 |
---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15509265
|
3M™
7000144504 |
TR-641E | Kit de cargador de batería de estación única | Base TR-640, fuente de alimentación y cable | N/A | ||||||
15519265
|
3M™
7000144505 |
TR-644E | Kit de cargador de batería de cuatro estaciones | Cuatro bases TR-640, una base, fuente de alimentación y cable | N/A | ||||||
16100841
|
3M™
7100020282 |
TR-644UK | Kit de cargador de batería de cuatro estaciones |
1275.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
- Carga la batería estándar TR-630 o la batería de alta capacidad TR-632 en menos de 4 horas
- Las baterías se pueden almacenar en el cargador, totalmente cargadas y listas para su uso inmediato
Especificaciones
Unidad turbo de aire eléctrica 3M Versaflo Serie TR-600 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
3M™ Accesorio PAPR Versaflo™ TR-600, kit de cargador de batería