Learn More
3M™ Accesorio PAPR Versaflo™ TR-600, kit de cargador de batería
Descripción
- Carga la batería estándar TR-630 o la batería de alta capacidad TR-632 en menos de 4 horas
- Las baterías se pueden almacenar en el cargador, totalmente cargadas y listas para su uso inmediato
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de cargador de batería de cuatro estaciones |
| Para utilizar con (equipo) | Unidad turbo de aire eléctrica 3M Versaflo Serie TR-600 |
| Modelo | TR-644UK |