Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5430 / 5430 R
Rotor Eppendorf para centrífuga 5430/5430 R, precisión desde el principio. Maximice el potencial de su centrífuga con rotores diseñados para la eficiencia. Adapte sus experimentos con distintas capacidades y velocidades, garantizando un procesamiento óptimo de las muestras.
879.00€ - 1445.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Centrífuga 5430/5430 R
Ver más especificaciones
Includes: Lid (see details for type)
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad RCF máx. Vel. máx Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad RCF máx. Vel. máx Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
10665753
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
5427714006
Tubos de PCR de 64 x 0.2 ml 13.543 x g 11.800 rpm Tapa del rotor y adaptador de tira PCR
879.00€
cada uno
10368522
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
5427716009
6 tubos cónicos de 15/50 mL o 12 tubos Vacutainer™ 7.197 x g 7.830 rpm Tapa del rotor
1445.00€
cada uno
13266938
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
5427757007
24 tubos de 1,5/2,0 ml 16.049 x g 12.700 rpm Tapa del rotor
1315.00€
cada uno
13206589
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
5427750002
16 tubos Eppendorf de 5,0 ml 21,191 x g 14,200 rpm Tapa
998.98€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Precision-engineered for optimal sample separation.
  • All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
  • Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
  • Aerosol-tight and PTFE coated options available.
Certifications
Los rotores herméticos a los aerosoles están probados y certificados por la Agencia de Protección de la Salud (Porton Down, Reino Unido)
Especificaciones
Especificaciones
Centrífuga 5430/5430 R
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5430 / 5430 R