Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5430 / 5430 R
Código de producto. 10665753 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
16 tubos Eppendorf de 5,0 ml
24 tubos de 1,5/2,0 ml
6 x 15/50 ml cónico o 12 x Vacutainer Tubos
64 tubos de PCR de 0,2 ml
RCF máx.:
13 543 x g
16 049 x g
21 191 x g
7745 × g
Vel. máx:
11 800 rpm
12 700 rpm
14 200 rpm
7830 rpm
Incluye:
Tapa de rotor hermética Aerosoal
Tapa de rotor hermética para aerosol
Tapa del rotor
Tapa del rotor y adaptador de tira PCR
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad RCF máx. Vel. máx Incluye unitSize
10665753 64 tubos de PCR de 0,2 ml 13 543 x g 11 800 rpm Tapa del rotor y adaptador de tira PCR cada uno
10368522 6 x 15/50 ml cónico o 12 x Vacutainer Tubos 7745 × g 7830 rpm Tapa del rotor cada uno
13266938 24 tubos de 1,5/2,0 ml 16 049 x g 12 700 rpm Tapa de rotor hermética para aerosol 1 PCS
13206589 16 tubos Eppendorf de 5,0 ml 21 191 x g 14 200 rpm Tapa de rotor hermética Aerosoal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10665753 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5427714006
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Lid (see details for type)
Rotor Eppendorf para centrífuga 5430/5430 R, precisión desde el principio. Maximice el potencial de su centrífuga con rotores diseñados para la eficiencia. Adapte sus experimentos con distintas capacidades y velocidades, garantizando un procesamiento ópti
  • Precision-engineered for optimal sample separation.
  • All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
  • Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
  • Aerosol-tight and PTFE coated options available.
Certifications
Los rotores herméticos a los aerosoles están probados y certificados por la Agencia de Protección de la Salud (Porton Down, Reino Unido)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor
Capacidad 64 tubos de PCR de 0,2 ml
RCF máx. 13 543 x g
Vel. máx 11 800 rpm
Radio (métrico) 8.7 cm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga 5430/5430 R
Ángulo Fijo
Incluye Tapa del rotor y adaptador de tira PCR