Includes
Lid (see details for type)
- Vel. máx.: 21,191 × g (14.200 rpm)
- Capacidad máxima: 16 Tubos Eppendorf™ de 5,0 ml
- Hermético a los aerosoles para una centrifugación segura de muestras peligrosas
- Tapa Eppendorf QuickLock™
- Los tubos Eppendorf™ de 5,0 ml con tapones de rosca solo se pueden utilizar hasta la mitad (8) de las posiciones del rotor
Certifications
Los rotores herméticos a los aerosoles están probados y certificados por la Agencia de Protección de la Salud (Porton Down, Reino Unido)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | FA-45-16-17, hermético a los aerosoles; incluye tapa del rotor |
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 16 tubos Eppendorf de 5,0 ml |
| RCF máx. | 21 191 x g |
| Vel. máx | 14 200 rpm |
| Diámetro máx. del tubo | 17 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 5430/5430 R |
| Incluye | Tapa de rotor hermética Aerosoal |
| N.º de lugares | 16 |