Learn More
Merck Accesorios para el sistema de filtración de residuos peligrosos ZHE
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
103.00€ - 1065.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10768051
|
Merck
XX2702512 |
Válvula de 2 direcciones, NPTM de 3 mm (0,125 pulg.) |
545.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10082143
|
Merck
XX6700010 |
Juntas tóricas de cilindro |
320.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10203451
|
Merck
YT3009003 |
Juntas tóricas para pistón, sellado |
178.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10718441
|
Merck
YT3009002 |
Conector Luer de 3 mm (0,125 pulg.) de NPTF |
190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10430683
|
Merck
YT3009015 |
Jeringas estancas ZHE, 50 ml |
1065.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10079890
|
Merck
YY2209068 |
294.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||||
10508411
|
Merck
YY2209064 |
Pantalla de soporte de 90 mm |
204.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10708251
|
Merck
YT3009013 |
Hembra de desconexión rápida de tipo Swagelok |
226.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10101451
|
Merck
YT3009001 |
Pistón con juntas tóricas, sellado |
395.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10601872
|
Merck
YT3009016 |
Bolsa de Tedlar |
1050.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10602062
|
Merck
YT3009017 |
Adaptador para bolsa de Tedlar |
404.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10661672
|
Merck
XX6700024 |
Válvula de escape/ventilación |
422.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10718251
|
Merck
YT3009014 |
Macho de desconexión rápida de tipo Swagelok |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
No estéril |