Learn More
Merck Accesorios para el sistema de filtración de residuos peligrosos ZHE
Código de producto. 10661672 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Adaptador para bolsa de Tedlar
Bolsa de Tedlar
Conector Luer de 3 mm (0,125 pulg.) de NPTF
Hembra de desconexión rápida de tipo Swagelok
Jeringas estancas ZHE, 50 ml
Juntas tóricas de cilindro
Juntas tóricas para pistón, sellado
Macho de desconexión rápida de tipo Swagelok
Pantalla de soporte de 90 mm
Pistón con juntas tóricas, sellado
Válvula de 2 direcciones, NPTM de 3 mm (0,125 pulg.)
Válvula de escape/ventilación
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 3
paquete de 6
Código de producto. Tipo unitSize
10661672 Válvula de escape/ventilación 1 PCS
10768051 Válvula de 2 direcciones, NPTM de 3 mm (0,125 pulg.) cada uno
10082143 Juntas tóricas de cilindro paquete de 3
10203451 Juntas tóricas para pistón, sellado 3 PCS
10718441 Conector Luer de 3 mm (0,125 pulg.) de NPTF cada uno
10430683 Jeringas estancas ZHE, 50 ml 1 PCS
10079890 - paquete de 6
10508411 Pantalla de soporte de 90 mm 1 PCS
10708251 Hembra de desconexión rápida de tipo Swagelok cada uno
10101451 Pistón con juntas tóricas, sellado cada uno
10601872 Bolsa de Tedlar paquete de 10
10602062 Adaptador para bolsa de Tedlar cada uno
10718251 Macho de desconexión rápida de tipo Swagelok cada uno
13 options
Código de producto. 10661672
Marca: Merck XX6700024
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Sistema de filtración de residuos peligrosos ZHE
Esterilidad No estéril
Presión máxima 8,6
Tasa de presión 8,6 bares (125 psi)
Tipo Válvula de escape/ventilación