Learn More
Merck Accesorios para el sistema de filtración de residuos peligrosos ZHE
Código de producto. 10708251 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Tipo:
Adaptador para bolsa de Tedlar
Bolsa de Tedlar
Conector Luer de 3 mm (0,125 pulg.) de NPTF
Hembra de desconexión rápida de tipo Swagelok
Jeringas estancas ZHE, 50 ml
Juntas tóricas de cilindro
Juntas tóricas para pistón, sellado
Macho de desconexión rápida de tipo Swagelok
Pantalla de soporte de 90 mm
Pistón con juntas tóricas, sellado
Válvula de 2 direcciones, NPTM de 3 mm (0,125 pulg.)
Válvula de escape/ventilación
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 3
paquete de 6
Código de producto. 10708251
Marca: Merck YT3009013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Sistema de filtración de residuos peligrosos ZHE
Material Acero inoxidable (316)
Esterilidad No estéril
Tipo Hembra de desconexión rápida de tipo Swagelok