Learn More
Merck Accesorios para el kit de prueba de parches
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
33.00€ - 1605.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10547651
|
Merck
XX2004701 |
Anillo de bloqueo de embudo |
239.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10707291
|
Merck
XX4004714 |
Junta tórica de bloqueo |
199.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10089840
|
Merck
XX6504707 |
Portafiltros |
69.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10717481
|
Merck
XX6504704 |
Frasco para dispensación de disolventes |
57.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10747671
|
Merck
XX6504709 |
Frasco para muestras |
33.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10032473
|
Merck
XX6504708 |
Soporte para filtro con base de acero inoxidable |
1605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10667493
|
Merck
XX6504713 |
Guía de color líquido Naval |
400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10192061
|
Merck
XX6504710 |
Tubos para vacío |
85.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
El kit de pruebas de parches MilliporeSigma es una solución completa para la recogida y el análisis de líquidos hidráulicos basados en hidrocarburos, productos químicos a granel, agua de caldera y aceites lubricantes. Permite la detección de cambios significativos en la limpieza a través de un análisis confiable, sensible y colorimétrico. - Monitorea rápidamente la contaminación de partículas en fluidos hidráulicos a base de hidrocarburos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes - La clasificación de color del filtro y las escalas de evaluación de partículas corresponden a los niveles de contaminación estándar reconocidos - Detecta cambios significativos en la limpieza a través de resultados de pruebas confiables y sensibles - Viene con filtros para 100 pruebas Características y beneficios: •Contiene suficientes materiales fungibles para 100 pruebas •Contenido dentro de un estuche liviano y fácil de transportar •La clasificación de color del filtro y las escalas de evaluación de partículas corresponden a los niveles de contaminación estándar reconocidos Aplicaciones: Análisis de contaminación en campo de fluidos hidráulicos a base de hidrocarburos, agua, aceites lubricantes y productos relacionados Número de catálogo del kit XX6504730 Kit de prueba de parche Componentes PD1504700 PetriPortaobjetos para análisis de contaminación SMWP02500 Filtro de membrana MF-Millipore, 5,0 μm, 25 mm, blanco, liso, 100SMWP04700 Filtro de membrana MF-Millipore, 5,0 μm, 47 mm, blanco, liso, 100XX6200006P Pinzas para filtros, extremo romo, acero inoxidableXX6200035 Bomba de vacío manual, acero inoxidableXX6300120 Conjunto de soporte de filtro para prueba de parcheXX6504704 Botella dosificadora de disolventeXX6504707 Swinnex de 25 mm con pantalla de contrapresiónXX6504709 Botella de PVC, 120 mlXX6504710 Tubo para vacío, 1/8 pulg., fluoroelastómeroXX6504713 Guía de colores de fluidos navales 1Piezas de repuesto Clear Sorting & FilteringXX2004701 Junta de anillo de bloqueo de embudoXX2004703, PTFEXX4004714 Junta de anillo de bloqueo, PTFEXX6300123 Junta tórica, 2-233, Buna-NXX6504708 Soporte de soporte de acero inoxidable con baseEspecificaciones
Kit de prueba con parche |