Descripción
El kit de pruebas de parches MilliporeSigma es una solución completa para la recogida y el análisis de líquidos hidráulicos basados en hidrocarburos, productos químicos a granel, agua de caldera y aceites lubricantes. Permite la detección de cambios significativos en la limpieza a través de análisis colorimétricos fiables y sensibles.- Monitoriza la contaminación de partículas rápidamente en líquidos hidráulicos con base de hidrocarburo, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes - La clasificación de color del filtro y las escalas de evaluación de partículas corresponden a niveles de contaminación estándar reconocidos - Detecta cambios significativos en la limpieza a través de resultados de pruebas fiables y sensibles - Incluye filtros para 100 pruebas Características y ventajas: •Contiene suficientes materiales fungibles para 100 pruebas •Se suministra en un estuche ligero y fácil de transportar •La clasificación de color del filtro y las escalas de evaluación de partículas corresponden a niveles de contaminación estándar reconocidos Aplicaciones: Análisis de contaminación en campo de líquidos hidráulicos a base de hidrocarburos, agua, aceites lubricantes y productos relacionados Número de catálogo del kit: Kit de prueba con parche XX6504730 Componentes: PetriSlides PD1504700 para análisis de contaminación; Filtro de membrana SMWP02500 MF-Millipore, 5,0 μm, 25 mm, blanco, plano, filtro de membrana 100SMWP04700 MF-Millipore, 5,0 μm, 47 mm, blanco, plano, pinzas de filtro 100XX6200006P, extremo romo, acero inoxidable; Bomba de vacío manual XX6200035, acero inoxidable; Montaje de soporte de filtro de pruebas de parche XX6300120; Frasco de dispensación de disolvente XX6504704; Swinnex XX6504707 de 25 mm con pantalla de contrapresión; Frasco de PVC XX6504709, 120 ml; Tubos XX6504710 para vacío, 3 mm (0,125 pulg.), fluoroelastómero; 1 guía de color líquido Naval XX6504713; Clasificación y filtrado claros de piezas de repuesto: Anillo de bloqueo de embudo XX2004701; Junta XX2004703, PTFE; Junta de anillo de bloqueo XX4004714, PTFE; Junta tórica XX6300123, 2-233, soporte de acero inoxidable Buna-NXX6504708 con base
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Guía de color líquido Naval |
| Para utilizar con (equipo) | Kit de prueba con parche |