Learn More
Beschreibung
El MilliporeSigma El kit de prueba de parche es una solución completa para la recolección y análisis en campo de fluidos hidráulicos a base de hidrocarburos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. Permite la detección de cambios significativos en la limpieza a través de un análisis colorimétrico sensible y confiable. - Monitorea rápidamente la contaminación de partículas en fluidos hidráulicos a base de hidrocarburos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. - La clasificación de color del filtro y las escalas de evaluación de partículas corresponden a los niveles de contaminación estándar reconocidos. - Detecta cambios significativos en la limpieza a través de resultados de pruebas confiables y sensibles. - Viene con filtros para 100 pruebas Características y beneficios:• Contiene suficientes materiales fungibles para 100 pruebas.• Contenido en un estuche ligero y fácil de transportar.• Las escalas de clasificación de color del filtro y evaluación de partículas corresponden a niveles de contaminación estándar reconocidos Aplicaciones: Análisis de contaminación en campo de fluidos hidráulicos a base de hidrocarburos, agua, aceites lubricantes y productos relacionados Número de catálogo del kit XX6504730 Kit de prueba de parche Componentes PD1504700 Portaobjetos Petri para análisis de contaminación SMWP02500 MF-Millipore Filtro de membrana, 5.0 μm, 25 mm, blanco, liso, 100SMWP04700 MF-Millipore Filtro de membrana, 5.0 μm, 47 mm, blanco, liso, 100XX6200006P Pinzas para filtros, extremo romo, acero inoxidableXX6200035 Bomba de vacío manual, acero inoxidableXX6300120 Conjunto de soporte de filtro para prueba de parcheXX6504704 Botella dispensadora de disolventeXX6504707 Swinnex 25 mm con filtro de contrapresiónXX6504709 Botella de PVC, 120 mlXX6504710 Tubo para vacío, 1/8 in, fluoroelastómeroXX6504713 Guía de colores de fluidos navales 1Piezas de repuesto Clasificación y filtrado transparenteXX2004701 Anillo de bloqueo de embudoXX2004703 Junta, PTFEXX4004714 Junta de anillo de bloqueo, PTFEXX6300123 Junta tórica, 2-233, Buna-NXX6504708 Soporte de acero inoxidable con base
Spezifikation
Spezifikation
| Para utilizar con (equipo) | Kit de prueba con parche |
| Material (membrana) | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Monitoriza la contaminación de partículas rápidamente en líquidos hidráulicos con base de hidrocarburo, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Tipo | Portafiltros |
| Diámetro (imperial) | 0,98 in |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?