Learn More
Kartell Embedding Rings
Embedding rings made from ABS plastic.
237.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Embedding Ring |
---|---|
Material | Plástico |
Longitud (métrico) | 41 mm |
Anchura (métrico) | 28 mm |
Longitud (imperial) | 1.61 in. |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18028031
|
Kartell
0291904 |
Azul |
237.00€
paquete de 2000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18038041
|
Kartell
0291906 |
Yellow |
237.00€
paquete de 2000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18038031
|
Kartell
0291912 |
Green |
237.00€
paquete de 2000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18058041
|
Kartell
0291913 |
Pink |
237.00€
paquete de 2000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Embedding supports suitable for the processing and the histological inclusion of paraffin pieces
- The inclusion rings can use the same microtome support (instrument used to make the histological sections of samples) of the inclusion cassettes
- They can be set up on every kind of microtome thanks to their structure and to the possibility to obtain uniform paraffin blocks.
- Embedding rings is an easy-filling and, after cutting, is always ready for following sections
Especificaciones
Embedding Ring | |
41 mm | |
1.61 in. | |
11 mm | |
Single-use |
Plástico | |
28 mm | |
1.1 in. | |
0.43 in. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Kartell Embedding Rings