Learn More
Kartell Anillos de inclusión
Código de producto. 18028031
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
18028031 Azul paquete de 2000
18038041 Amarillo paquete de 2000
18038031 Verde paquete de 2000
18058041 Rosa paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18028031 Proveedor Kartell N.º de proveedor 0291904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    145.72€ / paquete de 2000
    Ahorro 32.28€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Anillos de empotrar fabricados en plástico ABS.
  • Soportes de inclusión adecuados para el procesamiento y la inclusión histológica de piezas de parafina
  • Los anillos de inclusión pueden utilizar el mismo soporte del micrótomo (instrumento utilizado para realizar los cortes histológicos de las muestras) de los casetes de inclusión.
  • Se pueden instalar en todo tipo de micrótomos gracias a su estructura y a la posibilidad de obtener bloques de parafina uniformes.
  • Los anillos de incrustación son de fácil llenado y, después de cortarlos, siempre están listos para las siguientes secciones.
Especificaciones
Tipo de producto anillo de inclusión
Material Plástico
Color Azul
Longitud (métrico) 41 mm
Anchura (métrico) 28 mm
Longitud (imperial) 1,61 in
Anchura (imperial) 1,1 in
Fondo (métrico) 11 mm
Fondo (imperial) 0,43 in
Desechables Un solo uso