missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ EIF2S1 Recombinant Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | AAH02513.1 |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 1965 |
Peso molecular | 60.39 |
Nombre | EIF2S1 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Intervalo de pH | 8 |
Método de preparación | In vitro wheat germ expression system |
Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ EIF2S1 Recombinant Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido